Merck
462551
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tert-butoxide
deposition grade
Synonim(y):
Tetra-tert-butyl orthotitanate
About This Item
Wzór liniowy:
Ti[OC(CH3)3]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.32
Beilstein:
3681801
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
deposition grade
Poziom jakości
Próba
98.5-101.5% (gravimetric)
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
117.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina Matos et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(2) (2019-01-24)
Poly(ether ester)s (PEEs) represent a promising class of segmented co-polymers, nevertheless the synthesis of PEEs based on renewable 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) is still scarce. In this context, a series of poly(1,4-butylene 2,5-furandicarboxylate)-co-poly(poly(propylene oxide) 2,5-furandicarboxylate) co-polyesters with different composition of stiff
Changdeuck Bae et al.
Scientific reports, 5, 9339-9339 (2015-03-24)
Rational synthesis of coordinated spherical colloids is reported by site-selective growth of secondary hemispherical patches on primary spherical particles with quasi-defined coordination numbers and positions. We clarify the importance of mass transport phenomena on the site-specific secondary nucleation/growth in nanoparticulate
Produkty
Chemia reaktywnych silikonów: Koncentracja na produkcji czystego krzemu, polimeryzacji i kontrolowanych reakcjach stereochemicznych.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
Zobacz wszystko