Kluczowe dokumenty
687502
Titanium(IV) isopropoxide
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TTIP, Tetraisopropyl orthotitanate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
ALD — A Versatile Tool for Nanostructuring
Osadzanie warstw atomowych (ALD) prezentuje innowacje w zakresie syntezy nowych struktur, osadzania selektywnego obszarowo, osadzania w niskich temperaturach i nie tylko.
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
687502-25G | 4061832764481 |