Key Documents
253081
Titanium(IV) propoxide
98%
Synonim(y):
Tetrapropyl orthotitanate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
tw
170 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films