Kluczowe dokumenty
339237
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Cyrkon (2-propanol)tetrakis(2-propanolato), Propan-2-ol propan-2-olan cyrkonu(4+)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: zirconium
ciąg SMILES
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
Klucz InChI
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
339237-10G | 4061826746325 |
339237-50G | 4061833596753 |