Kluczowe dokumenty
413801
Zirconium acetate solution
in dilute acetic acid
Synonim(y):
Acetic acid, zirconium salt
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
skład
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
przydatność reakcji
core: zirconium
stężenie
in dilute acetic acid
gęstość
1.279 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- a zirconium based precursor for the development of zirconia coatings
- a stabilizer for colloidal solutions, controlled growth of ice crystals, water proofing, and flame retardant treatments
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.