Kluczowe dokumenty
464171
Zirconium(IV) hydroxide
97%
Synonim(y):
R Zirconium Hydroxide, Zirconic acid, Zirconium hydroxide, Zirconium tetrahydroxide
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
gęstość
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zirconium(IV) hydroxide is a white to off-white solid that is sparinglysoluble in water. It has relatively high specific surface area, ion exchange capacity, good thermalstability, and dielectric properties.
Zastosowanie
Zirconium(IV) hydroxide can be used as:
- A starting material to prepare sulfated zirconia catalyst for liquid-phase dehydration of sorbitol.
- To fabricate coated magnetic materials for the removal of anionic dyes from solution.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?