Kluczowe dokumenty
464600
Zirconium(IV) acetate hydroxide
Synonim(y):
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
przydatność reakcji
core: zirconium
ciąg SMILES
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Monoclinic zirconium dioxide nanoparticles via thermal treatment method in the presence of polyvinylpyrrolidone as a capping agent.
- Zirconia doped lithium cobalt oxide (Zr-LiCoO2) by treating with lithium acetate and cobalt acetate via the sol-gel method.
- Yttrium stabilized zirconia nanoparticles via co-precipitation method using yttrium acetate tetrahydrate and oxalic acid dehydrate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.