Kluczowe dokumenty
224316
Zirconyl chloride octahydrate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?