Merck
346462
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
technical grade
Synonim(y):
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
powder
skład
Degree of hydration, ~6
stężenie
25-30% Zr (after ignition to oxide, gravimetric)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Klucz InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is an inorganic salt primarily used as a precursor for the synthesis of zirconium nanoparticles, to fabricate Li-ion batteries, and as a catalyst in various chemical reactions.
Zastosowanie
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate can be used:
  • As a starting material to prepare electrolytes for Li-ion batteries.
  • For the surface modification of cathodes, to enhance the electrochemical properties of all-solid-state batteries.
  • As a precursor for surfactant-free synthesis of zirconia nanostructures.
It can also be used as a catalyst for:
  • Regiospecific alcoholysis and aminolysis of epoxides.
  • One-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)