Merck
380679
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
skład
Degree of hydration, ~1
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Klucz InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Indoles and aldehydes can undergo condensation reaction in the presence of zirconium (IV) oxynitrate hydrate to form bis- or tris(indolyl)methane products, which can undergo dehydrogenation to yield conjugated chromophores to be used as pH indicators (pH range 8–10).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)