Merck
326127
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian trinitratu indu, Wodzian trinitratu indu(3+)
About This Item
Wzór liniowy:
In(NO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.83 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Klucz InChI
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Indium(III) nitrate hydrate is an indium based precursor solution, which can be annealed at 500°C and spin coated to form indium oxide thin films.
Zastosowanie
Indium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of indium based substrates for the fabrication of semiconductor devices, such as thin film transistors.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles
Bagheri-Mohagheghi M-M, et al.
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 41(10), 1757-1762 (2009)
William J Scheideler et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 37277-37286 (2018-10-10)
Inorganic transparent metal oxides represent one of the highest performing material systems for thin-film flexible electronics. Integrating these materials with low-temperature processing and printing technologies could fuel the next generation of ubiquitous transparent devices. In this work, we investigate the
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.