Merck
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(SO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.35 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
Klucz InChI
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Inne uwagi
may contain excess sulfuric acid
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.