Merck
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide, sulfated
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość porów
18 Å pore (mesoporous)
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
Klucz InChI
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)