Merck
306339
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
La(CH3CO2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
crystalline powder
skład
Degree of hydration, ≤2
przydatność reakcji
core: lanthanum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Hydrat octanu lantanu(III) jest uwodnioną solą lantanu. Występuje w postaci białego lub białawego krystalicznego ciała stałego. Służy jako prekursor do syntezy różnych materiałów na bazie lantanu i odgrywa ważną rolę w rozwoju nanomateriałów, fotowoltaiki, fotokatalizy i technologii półprzewodnikowych.
Zastosowanie
Wodzian octanu lantanu (III) może być stosowany jako:
  • Dodatek poprawiający odporność na korozję stali węglowej w procesie zol-żel. Jego obecność pomaga w tworzeniu warstwy ochronnej, która łagodzi procesy korozji, szczególnie w trudnych warunkach. Jest alternatywą dla Cr (VI) ze względu na jego doskonałe właściwości samoregenerujące.
  • Prekursor w syntezie fotoluminescencyjnych superstruktur LaCO₃OH poprzez jednoetapową syntezę bez rozpuszczalnika/katalizatora. Superstruktury LaCO₃OH znajdują zastosowanie w urządzeniach emitujących światło.
  • Prekursor w syntezie zol-żel fotoelektrod z ditlenku tytanu domieszkowanego magnezem i lantanem (Mg-La/TiO₂), który znacznie poprawia wydajność fotokatalityczną TiO₂ do stosowania w ogniwach słonecznych uczulonych barwnikiem (DSSC).
Cechy i korzyści
Octan lantanu wykazuje:
  • Wysoką czystością: Zwiększa wydajność i powtarzalność w zastosowaniach, zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia i prowadzi do wyższej jakości produktów końcowych.
  • Stabilność termiczna: Jego zdolność do wytrzymywania podwyższonych temperatur sprawia, że nadaje się do stosowania w procesach wysokotemperaturowych, przyczyniając się do długowieczności i trwałości produktu końcowego oraz zwiększając ogólną wydajność i niezawodność.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wang, Z. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 629-629 (1997)
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of
Produkty
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
306339-100G4061826672921
306339-500G4061826672938
306339-5G