Merck
615048
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,2,3,3,3-d7
98 atom % D
Synonim(y):
1-Propan-d7-ol, Propyl-d7 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
67.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-NCKGIQLSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Propanol analytical standard
Supelco
96566
1-Propanol