czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-MZWXYZOWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?