Kluczowe dokumenty
461059
Benzyl-α,α-d2 alcohol
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
a,a-Dideuteriobenzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5388 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6D2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-NCYHJHSESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
461059-1G | 4061838047830 |
461059-5G |