czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup