Kluczowe dokumenty
176060
Phenol-d6
99 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuterophenol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.24 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.36 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.140 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?