Merck
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6D4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
1.279 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)