Kluczowe dokumenty
137715
2,4,6-Tribromophenol
99%
Synonim(y):
1,3,5-tribromo-2-hydroksybenzen, Bromol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
11.4 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.007g/100ml at 25 °C
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?