Merck
646105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Br2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Klucz InChI
PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shengnan You et al.
Soft matter, 13(18), 3334-3340 (2017-04-20)
Rod-coil molecules 1a, 1b and 2a, 2b, consisting of biphenyl and phenyl units connected by an acetylene bond as the rod segment and oligo(ethylene glycol) (OEG) as the coil segment, were synthesized and characterized. Molecules 1a and 1b incorporate a