Merck
330396
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
97%
Synonim(y):
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H2(Br)2OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.87
Beilstein:
1889048
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
mp
178-181 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Klucz InChI
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Xiaowen Wang et al.
Environmental science & technology, 49(11), 6683-6690 (2015-05-06)
The photolysis of tetrabromobisphenol A (TBBPA) in aqueous solution under simulated solar light irradiation was studied under different conditions to find out mechanisms and pathways that control the transformation of TBBPA during photoreaction. Particular attention was paid to the identification
Xiaoyu Zhou et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 96-102 (2013-01-08)
Leaching assessment on five heavy metals (copper, zinc, lead, nickel and cadmium) and two brominated flame retardants (BFRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and tetrabromobisphenol A (TBBPA), from waste printed circuit boards (WPCBs) were conducted using various leaching methods. The mean
Benjamin P de Jourdan et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(5), 1060-1068 (2013-02-13)
Currently, little is known about the environmental fate and persistence of novel brominated flame retardants (NBFRs). The recent detection of NBFRs in sediment cores and air samples provides insight into their persistence and potential for transport. Limited numbers of laboratory
Un-Jung Kim et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 193-200 (2013-09-26)
The concentrations of tetrabromobisphenol A (TBBPA) and hexabromocyclododecanes (HBCDs), and their correlations with thyroid hormones, were investigated in sera from 26 infants with congenital hypothyroidism, 12 healthy infants, and their mothers. The analyte concentrations were not significantly different in the
An-Hong Feng et al.
Marine pollution bulletin, 64(5), 919-925 (2012-04-06)
Hexabromocyclododecane (HBCD) and tetrabromobisphenol A (TBBPA) were measured in surface sediments in the Pearl River Delta, southern China. The concentrations ranged from 0.06 to 304 ng/g dry weight for TBBPA and from 0.03 to 31.6 ng/g for total HBCD. The