Merck
43034
Supelco
Bisphenol S
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Sulfonyldiphenol, BPS, 4-Hydroxyphenyl sulfone, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S
About This Item
Wzór liniowy:
O2S(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.27
Beilstein:
2052954
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245-250 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Klucz InChI
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bisphenol S (BPS), belonging to the class of bisphenols, is a structural analog of bisphenol A (BPA), used in a variety of industrial applications and products marketed as BPA-free. It is commonly identified in food and beverages, environmental samples, biological matrices, etc. It is also reported to be used in the production of epoxy resins. BPS is also found to be stable compared to BPA at elevated temperature and sunlight conditions.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Bisphenol S may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Beverages using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  • Biological samples using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
  • Environmental water samples using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tara R Catron et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 167(2), 468-483 (2018-10-16)
Host-associated microbiota can biotransform xenobiotics, mediate health effects of chemical exposure, and play important roles in early development. Bisphenol A (BPA) is a widespread environmental chemical that has been associated with adverse endocrine and neurodevelopmental effects, some of which may