Merck
133027
Sigma-Aldrich
Bisphenol A
97%
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Beilstein:
1107700
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Klucz InChI
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
440.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
227 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Germaine M Buck Louis et al.
Fertility and sterility, 100(1), 162-169 (2013-04-13)
To explore the relation between bisphenol A and 14 phthalate metabolites and endometriosis. Matched cohort design. Fourteen clinical centers. The operative cohort comprised 495 women undergoing laparoscopy/laparotomy, whereas the population cohort comprised 131 women matched on age and residence. None.
Maribel Casas et al.
Environment international, 56, 10-18 (2013-04-02)
Bisphenol A (BPA) exposure during early life may have endocrine-disrupting effects, but the dietary and sociodemographic predictors of BPA exposure during pregnancy and childhood remain unclear. Our aim was to evaluate the correlations between, and sociodemographic and dietary predictors of
Damaskini Valvi et al.
Epidemiology (Cambridge, Mass.), 24(6), 791-799 (2013-09-17)
Increasing experimental evidence suggests that prenatal bisphenol A (BPA) exposure induces offspring weight gain, but these effects remain largely unexplored in humans. We examined the effects of prenatal BPA exposure on postnatal growth and obesity. BPA concentrations were measured in
Marie Tohmé et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(7), 3124-3133 (2014-04-20)
Bisphenol A (BPA) is an endocrine disruptor that displays estrogenic activity. Several reports suggest that BPA may have estrogen receptor-independent effects. In zebrafish, 50 μM BPA exposure induces otic vesicle abnormalities, including otolith aggregation. The purpose of this study was
Tinne Geens et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(10), 3725-3740 (2012-08-15)
Due to the large number of applications of bisphenol-A (BPA), the human exposure routes are multiple. We aimed to review shortly the food and non-food sources of BPA, and to evaluate their contribution to the human exposure. Food sources discussed