Kluczowe dokumenty
NIST5M
Żeliwo
NIST® SRM® 5M
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w chemicznych metodach analizy. Jedna jednostka NIST5M składa się ze 150 g materiału w postaci wiórów o wielkości otworów sita od 0,50 mm do 1,40 mm (odpowiednio 35 mesh i 14 mesh).
SRM 5M_cert
SRM 5M_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Węgiel (C), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Azot (N), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Tytan (Ti), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)