NIST334
Gray cast iron
NIST® SRM® 334, (carbon & sulfur)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) ma postać drobnych wiórów i jest przeznaczony do stosowania w kalibracji przyrządów używanych do oznaczania węgla i siarki. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 334_cert
SRM 334_SDS
SRM 334_cert
SRM 334_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel grafitowy (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Aluminium (Al), Antymon (Sb), Arsen (As), Ołów (Pb), Azot (N), Cyna (Sn), Tytan (Ti)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Węgiel (C), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel grafitowy (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Aluminium (Al), Antymon (Sb), Arsen (As), Ołów (Pb), Azot (N), Cyna (Sn), Tytan (Ti)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)