Kluczowe dokumenty
NIST3129A
Lithium (Li) standard solution
NIST® SRM® 3129a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 3129a składa się z pięciu zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego o pojemności 10 ml. Każda ampułka zawiera roztwór przygotowany grawimetrycznie ze znanym ułamkiem masowym litu. Roztwór zawiera również kwas azotowy o stężeniu około 0,16 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 3129A_cert
SRM 3129A_SDS
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy litu (Li) SRM jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania litu.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana przez NIST wartość litu jest identyfikowalna metrologicznie z jednostką SI dla ułamka masowego i wyrażona w miligramach na gram oraz określona przy użyciu preparatyki grawimetrycznej z wykorzystaniem węglanu litu o wysokiej czystości i optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, bezpieczeństwa, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby zapoznać się z aktualnymi analitami i certyfikowanymi wartościami.
Lithium (Li)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)