Key Documents
NIST924A
Lithium carbonate
NIST® SRM® 924a
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
powder
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
titration: suitable
mp
618 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical
format
neat
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
informacje o genach
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 924A_cert
SRM 924A _SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)