Kluczowe dokumenty
62470
Lithium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
reagent (for microscopy)
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder
pH
9-11 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
informacje o genach
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor in the preparation of LiFe1-yVyPO4 solid solutions.
- As a starting reagent for the synthesis of various lithium salts (lithium chloride and lithium bromide).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?