Kluczowe dokumenty
374725
Lithium oxide
97%, powder, −60 mesh
Synonim(y):
Kickerite
About This Item
Wzór liniowy:
Li2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
29.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
wielkość cząstki
−60 mesh
gęstość
2.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O--]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2
Klucz InChI
FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lithium oxide is a white crystalline solid. Its a strong base. It reacts with water and forms lithium hydroxide.
Zastosowanie
- A review of high-energy density lithium-air battery technology: Investigates the effect of oxides and nanocatalysts on lithium oxide placement in batteries, offering insights into advanced battery technologies (Suryatna et al., 2022).
- Dry-air-stable lithium silicide–lithium oxide core–shell nanoparticles: Discusses high-capacity prelithiation reagents for lithium-ion batteries, highlighting the role of lithium oxide in enhancing battery performance (Zhao et al., 2014).
- A high-energy-density lithium-oxygen battery based on a reversible four-electron conversion to lithium oxide: Explores a novel battery chemistry that involves lithium oxide, emphasizing its potential to significantly increase energy density (Xia et al., 2018).
- Lithium oxide superionic conductors inspired by garnet and NASICON structures: This study focuses on lithium oxide-based conductors for battery applications, demonstrating the potential of lithium oxide in solid-state battery technologies (Xiao et al., 2021).
- Solution‐processed alkaline lithium oxide dielectrics for applications in n‐and p‐type thin‐film transistors: Reviews the use of lithium oxide in electronic applications, particularly for enhancing the performance of thin-film transistors (Liu et al., 2016).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
374725-100G | 4061831834741 |
374725-10G | 4061838253545 |