347043
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Synonim(y):
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Klucz InChI
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges