Kluczowe dokumenty
402974
Lithium hydroxide monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Postać
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤2.0% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
rozpuszczalność
water: soluble 216 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤20 ppm (by ICP-OES)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the synthesis of the following:
- Lithium titanate (Li4Ti5O12) heterogeneous nanostructures.
- Tin oxide-carbon (SnO2/C) nanocomposites.
- Zinc oxide (ZnO) nanowire arrays.
- Lithium diborate gel films.
- Porous layered lithium cobalt oxide (LiCoO2) films.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.