Kluczowe dokumenty
254274
Lithium hydroxide monohydrate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Lithine hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
crystalline
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize Olivine LiFePO4 nanoplates with different crystal orientations by glycol-based solvothermal process. It demonstrated that the crystal orientation of cathode nanoplates plays an important role in the performance.
- As a precursor for the synthesis of LiFePO4 platelets under hydrothermal synthesis conditions. It exhibited homogeneous particle size distribution, greater electrochemical performances and cycle life, and morphology control.
- To synthesize Ni-rich Li[NixCoyMn1–x–y]O2 gradient cathodes (NCM). These cathodes exhibited enhanced cycling and chemical stability due to their strong crystallographic texture, unique particle morphology, and highly correlated particle orientation.
- As a precursor to prepare porous salt hydrate-based composites for low-temperature thermochemical heat storage.
- As an electrolyte additive in lithium-ion batteries.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
254274-50G | 4061838138668 |
254274-10G | 4061838138651 |
254274-250G | 4061838252715 |