8.14353
Potassium hydroxide (powder)
for synthesis
Synonim(y):
Potassium hydroxide, Potash caustic, Caustic potash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Formularz
powder
siła działania
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
rozpuszczalność
1130 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the activation of carbon samples.
- To synthesize K+ doped ZnO microcrystals applicable in the photocatalytic degradation of organic pollutants.
- As a base to synthesize the monomer, 4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)aniline by the reaction of bis(4-bromophenyl) amine and 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-2-bromoethane.
Komentarz do analizy
Potassiumcarbonate (K₂CO₃) (acidimetric): ≤ 1.0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1