Kluczowe dokumenty
484016
Potassium hydroxide
reagent grade, 90%, flakes
Synonim(y):
Caustic potash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Próba
90%
Formularz
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1120 g/L
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Quantification of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in biological samples by HPLC.
- Preparation of buffer for use in the Investigation of seed fatty acid (FA) composition, protein, oil and sugar content.
- Stable isotopic profiling study of Caenorhabditis elegans.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?