Kluczowe dokumenty
P1767
Potassium hydroxide
≥85% KOH basis, pellets, white
Synonim(y):
Caustic potash
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Poziom jakości
Próba
≥85% KOH basis
Postać
pellets
zanieczyszczenia
≤2.0% K2CO3
kolor
white
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
KOH has been used for adjusting pH during the preparation of the following:
- Murashige and Skoog (MS) agar plates
- MS liquid medium
- MES ((2-(N-morpholino)-ethanesulfonic acid hydrate) solution
- microtubule stabilizing buffer (MTSB)
- 4% paraformaldehyde fixative (PFA)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This procedure may be used for all Catalase products.
Katalaza katalizuje nadtlenek wodoru do wody i tlenu. Ten protokół wykorzystuje test spektrofotometryczny do oceny aktywności katalazy.
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.