1.05029
Potassium hydroxide
pellets for analysis (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Potaż żrący
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
85.0-100.5% KOH basis
Formularz
solid
siła działania
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
ślady anionów
carbonate (K2CO3): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
ślady kationów
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.0005%
heavy metals (as Ag): ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Badanie metod chemicznej obróbki wstępnej: Waloryzacja słomy pszennej w celu zwiększenia produkcji polihydroksyalkanianów (PHA) przy użyciu nowego izolatu Bacillus paranthracis RSKS-3: Badanie to podkreśla zastosowanie wodorotlenku potasu w chemicznej obróbce wstępnej słomy pszennej w celu optymalizacji produkcji polihydroksyalkanianów, zapewniając wgląd w zrównoważoną syntezę biopolimerów (Sachan RSK et al., 2024).
- Zależności struktura-właściwości dicyjanopyrazinochinoksalin i ich pochodnych dihydropirazinochinoksalinedionów zdolnych do tworzenia wiązań wodorowych...: Badania badają wpływ wodorotlenku potasu na syntezę nowych związków organicznych, pokazując jego rolę w rozwoju materiałoznawstwa i metod analitycznych (Akhmedov TN et al., 2024).
- Najnowocześniejszy przegląd właściwości fizycznych i wytrzymałościowych oraz zachowania mikrostruktury ultra-wysokowydajnego betonu geopolimerowego: Przegląd kluczowej roli wodorotlenku potasu w modyfikowaniu mikrostruktury i zwiększaniu trwałości betonów geopolimerowych, przyczyniając się do postępu w dziedzinie materiałów budowlanych (Hakeem IY et al., 2024).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (całkowita alkaliczność w przeliczeniu na KOH): 85,0 - 100,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Węglan (KCO): ≤ 1.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Fosforan (PO): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO): ≤ 0.0005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Ag): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0,05 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0005 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1