L6375
Lithium sulfate
≥98.5% (titration)
Synonim(y):
Dilithium sulfate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.5% (titration)
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
845 °C (lit.)
rozpuszczalność
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
gęstość
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes.
- To fabricate lithium borate glasses for energy storage applications.
- As an electrolyte in self-healing aqueous lithium-ion batteries.
- As an electrolyte additive in lead acid batteries. The addition of lithium sulfate improves the life cycle and efficiency of acid batteries.
- As an electrolyte for the production of high energy and power supercapacitors.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1