698172
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
≥85%
Synonim(y):
Iron(II) triflate
About This Item
Próba
≥85%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3