Merck
371432
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
avail. H2O2 20-30 %
Synonim(y):
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3·1.5H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
solid
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
avail. H2O2, 20-30%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
Klucz InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Sodium percarbonate is a powerful oxidizing agent as it releases oxygen upon decomposition in the presence of water or when exposed to moisture. This property makes it an oxygen source/green oxidant in various applications such as disinfection and wastewater treatment. It is also considered as a promising substitute for H2O2.
Zastosowanie
Sodium percarbonate can be used:
  • To prepare polycaprolactone (PCL)-based oxygen-releasing nanofibers for wound dressing.
  • For the degradation of Bisphenol A and aniline via advanced oxidation processes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Liu, J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6795-6795 (1997)