Merck
359955
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetic acid complex
98%
Synonim(y):
Boron trifluoride-acetic acid (1:2)
About This Item
Wzór liniowy:
BF3 · 2CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.91
Beilstein:
3686517
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
gęstość
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
Klucz InChI
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Boron trifluoride acetic acid is a versatile Lewis acid catalyst in organic synthesis with various applications. It is used as a catalyst in various reactions such as esterification, Friedel-Crafts reactions, oxidation, Fries rearrangement, and polymerization reactions.
Zastosowanie
Boron trifluoride acetic acid complex is used as a Lewis acid catalyst in the Fries rearrangement reaction, which is a critical step in the total synthesis of furanaphin. It is also used as a co-catalyst in the intramolecular amination reaction of primary sulfonamides to form cyclic carbamates.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)