218847
Boron trifluoride methyl etherate
Synonim(y):
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
temp. samozapłonu
455 °F
granice wybuchowości
21.6 %
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.308 (lit.)
tw
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
- Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
- Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
- FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
- Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
- β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter