Kluczowe dokumenty
768510
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
About This Item
Wzór liniowy:
7Li2O
Masa cząsteczkowa:
30.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 7Li
Próba
97%
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
Klucz InChI
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)