Merck
492507
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3DH4ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
Klucz InChI
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)