Merck
473111
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Synonim(y):
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Wzór liniowy:
6Li2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
720 °C (lit.)
przesunięcie masy
M-2
ciąg SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)