Merck
601403
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li chloride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
6LiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
605 °C (lit.)
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)