Kluczowe dokumenty
Q50158
Węglan litu-6Li2
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Synonim(y):
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
przesunięcie masy
M-2
ciąg SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)