Kluczowe dokumenty
426148
Boric acid-11B
≥99 atom % 11B
Synonim(y):
11B Labeled boric acid
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 11B
Poziom jakości
gęstość
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
O[11B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1+0
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-IGMARMGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
426148-25G | 4061838204325 |
426148-5G | 4061838204332 |