Merck
601357
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride
95 atom % 10B
About This Item
Wzór liniowy:
10BF3
Masa cząsteczkowa:
67.01
Kod UNSPSC:
12142200
czystość izotopowa
95 atom % 10B
Formularz
gas
masa cząsteczkowa
67.06 by atom % calculation
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
F[10B](F)F
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Kidney, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)